Learn More
Siglec-3/CD33 Antibody (6C5/2) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30159631 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30159631 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30159631
Marke: Novus Biologicals FAB1137JF635
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Siglec-3/CD33 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-3/CD33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Siglec-3/CD33
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 6C5/2
Konjugat Janelia Fluor 635
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD33 antigen, CD33 antigen (gp67), CD33 molecule, FLJ00391, myeloid cell surface antigen CD33, p67, sialic acid binding Ig-like lectin 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, SIGLEC-3, SIGLEC3gp67
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human Siglec-3/CD33, Extracellular domain
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 945
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1