missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Somatostatin R5/SSTR5 Antibody (394401), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB4448PECY7
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Somatostatin R5/SSTR5 Monoclonal antibody specifically detects Somatostatin R5/SSTR5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| Somatostatin R5/SSTR5 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 394401 | |
| Flow Cytometry | |
| somatostatin receptor 5, somatostatin receptor subtype 5, somatostatin receptor type 5, SS5R, SS-5-R, SS5-R | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Somatostatin R5/SSTR5, Met1-Leu364, Accession # AAK61266 | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 6755 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur