Learn More
Axygen™ Streifen mit 0,2 ml-PCR-Röhrchen aus Polypropylen
Artikelnummer. 16272591 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Verschlusstyp:
Flach
Kuppelform
Packungsgröße:
1260 Stück
Artikelnummer. 16272591
Marke: Axygen™ PCR0208ADC
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich. Axygen™ 8 PCR-Röhrchen auf Streifen, 0,2 ml, aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Werden mit flacher oder gewölbter Kappe zum Verhindern eines Verlusts der Probe oder ohne Kappe verkauft.
Axygen™ Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen, erhältlich in einem Sortiment verschiedener Farben, auf Kompatibilität mit zahlreichen Thermocyclern ausgelegt. Die ultradünne und gleichmäßige Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung, und die gleichmäßige Einsteckkappe sorgt zur Vermeidung von Verdampfung für eine enge Passform.
  • RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
  • Nicht steril
  • Aus 99,9 % reinem Polypropylen
  • Kappen sind im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 1.260 Streifen/Karton (8 Röhrchen/Streifen)
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Kuppelform