Learn More
Thermo Scientific™ Tubes and Ultra Clear Caps, strips of 8
Artikelnummer. 10019242
Change view
Click to view available options
Menge:
10er-Pack à 12 Streifen
Packungsgröße:
120 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10019242 10er-Pack à 12 Streifen 120 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10019242 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB1183
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Optimieren Sie PCR- und qPCR-Tests mit diesen 0,2 ml-Streifenröhrchen, erhältlich mit 8 Röhrchen pro Streifen in mehreren Farben oder mit 12 Röhrchen pro Streifen.
0,2 ml-Streifenröhrchen sind mit standardmäßigen 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel. Sie sind sowohl für PCR- als auch für qPCR-Anwendungen konzipiert.
Mehrere Kappenoptionen sind erhältlich, darunter eine ultra-transparente Kappe, die ideal für die Verwendung in qPCR-Assays ist. Diese Kappen sind hochdicht und dennoch problemlos aufsetzbar und abnehmbar. Durch die Kappen erhöht sich das Gesamtfassungsvermögen des Röhrchens auf 0,25 ml.
Überblick
  • Kompatibel mit 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken
  • 8 Röhrchen je Streifen
  • Maximale Röhrchenkapazität von 0,25 ml mit Kappe
  • Versiegelbar mit flachen und gewölbten Kappenstreifen. Ultra-transparente Kappenoptionen für die Verwendung in qPCR-Assays erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Farbe Naturfarben
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Volumen (metrisch) 0,25 ml
Menge 10er-Pack à 12 Streifen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler oder Real-Time-PCR-Systeme
Material Polypropylen
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Verschlusstyp Ultradurchsichtige flache Kappen
Anzahl Wells 96
Format 120 Streifenröhrchen und Kappen
Produkttyp 8-Streifen Röhrchen