Learn More
1,2-Dichloroethylene-d2 (cis/trans mixture), CDN
Artikelnummer. 30320376
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320376
Marke: CDN CDND25260.25G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloroethene-d2 (E,Z mixture)
CAS 15075-90-8
Summenformel C2 D2 Cl2
Menge 0.25 g
Synonym Ethylene-1,2-d2, 1,2-dichloro- (8 CI), Ethylene-1,2-d2, dichloro- (6 CI), 1,2-Dichloroethylene-d2, 1,2-Dichloroethene-D2
InChI-Formel InChI=1 S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2 H/i1D,2 D
SMILES [2 H]C(=C([2 H])Cl)Cl
IUPAC-Name 1,2-dichloro-1,2-dideuterioethene
Molekulargewicht (g/mol) 98.9556
Formelmasse 97.9659 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity