Learn More
1-Bromopentane-1,1,2,2-d4, CDN
Artikelnummer. 30318991
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30318991
Marke: CDN CDND66380.25G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromopentane-1,1,2,2-D4
CAS 1219803-61-8
Summenformel C5 D4 H7 Br
Menge 0.25 g
Synonym 1-Bromopentane-1,1,2,2-d4, 1-Bromo-1,1,2,2-tetradeuteriopentane, 1-Bromopentane-d4, 1-Bromopentane-1,1,2,2-D4
InChI-Formel InChI=1 S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i4D2,5D2
SMILES [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CCC
IUPAC-Name 1-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriopentane
Molekulargewicht (g/mol) 155.0695
Formelmasse 154.0295 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity