Learn More
1-Iodooctane-1,1-d2, CDN
Artikelnummer. 30314114
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30314114
Marke: CDN CDND58310.25G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodooctane-1,1-D2
CAS 89232-08-6
Summenformel C8 D2 H15 I
Menge 0.25 g
Synonym Octane-1,1-d2, 1-iodo- (9 CI), 1-Iodooctane-1,1-d2, 1-Iodooctane-1,1-D2
InChI-Formel InChI=1 S/C8H17I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i8D2
SMILES [2 H]C([2 H])(I)CCCCCCC
IUPAC-Name 1,1-dideuterio-1-iodooctane
Molekulargewicht (g/mol) 242.1374
Formelmasse 242.05 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity