Learn More
2,6-Dichlorobenzoic-d3 Acid, CDN
Artikelnummer. 30326589
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30326589
Marke: CDN CDND57070.25G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorobenzoic Acid-D3
CAS 1219805-50-1
Summenformel C7 D3 H Cl2 O2
Menge 0.25 g
Synonym 2,6-Dichlorobenzoic acid-d3, 2,6-Dichlorobenzoic-d3 Acid, 2,6-Dichlorobenzoic-3,4,5-d3 acid, 2,6-Dichlorobenzoic Acid-D3
InChI-Formel InChI=1 S/C7H4Cl2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(C(=O)O)c(Cl)c1[2 H]
IUPAC-Name 2,6-dichloro-3,4,5-trideuteriobenzoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 194.03
Formelmasse 192.9777 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity