missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(±)-2-Ethylhexyl-d17 Alcohol, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethyl-1-hexanol-d17 |
| CAS | 202480-75-9 |
| Summenformel | C8 2H17 H O |
| Menge | 0.25 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9 H,3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecadeuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)hexan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147.33 |
| Formelmasse | 147.2425 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur