Learn More
3,4-Difluorobenzoic-d3 Acid, CDN
Artikelnummer. 30317596
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30317596 0.25 g 0.25 Gramm
30326708 0.1 g 0.10 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317596
Marke: CDN CDND64850.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluorobenzoic Acid-D3
CAS 1219798-70-5
Summenformel C7 D3 H F2 O2
Menge 0.25 g
Synonym 3,4-Difluorobenzoic-d3 Acid, 3,4-Difluorobenzoic-2,5,6-d3 acid, 4,5-Difluorobenzoic-2,3,6-d3 acid, 3,4-Difluorobenzoic acid-d3, 3,4-Difluorobenzoic Acid-D3
InChI-Formel InChI=1 S/C7H4F2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c(F)c1F
IUPAC-Name 2,3,6-trideuterio-4,5-difluorobenzoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 161.1208
Formelmasse 161.0368 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity