Learn More
3,5-Dichlorobenzoic-d3 Acid, CDN
Artikelnummer. 30312081
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30312081
Marke: CDN CDND60590.25G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorobenzoic-d3 Acid
CAS 1219803-99-2
Summenformel C7 D3 H Cl2 O2
Menge 0.25 g
Synonym 3,5-Dichlorobenzoic-d3 Acid, 3,5-Dichlorobenzoic Acid-d3, 3,5-Dichlorobenzoic-2,4,6-d3 Acid, 3,5-Dichlorobenzoic Acid-D3
InChI-Formel InChI=1 S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D
SMILES [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c1Cl
IUPAC-Name 3,5-dichloro-2,4,6-trideuteriobenzoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 194.03
Formelmasse 192.978 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity