Learn More
3-iso-Propylphenol-d12, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(1-Methylethyl)phenol-D12 |
| CAS | 1219805-35-2 |
| Summenformel | C9 D12 O |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | 3-(1-Methylethyl)phenol-D12, 3-(Propan-2-yl-1,1,1,2,3,3,3-d7)phen-2,4,5,6-d4-ol-d, 3-Isopropylhydroxybenzene-d12, 3-Isopropylphenol-d12, m-Cumenol-d12, m-Isopropylphenol-d12, 3-iso-Propylphenol-d12 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C9H12O/c1-7(2)8-4-3-5-9(10)6-8/h3-7,10 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D/hD |
| SMILES | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,2,3,5-tetradeuterio-4-deuteriooxy-6-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)benzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.2649 |
| Formelmasse | 148.1641 g/mol |
| Mehr anzeigen |