Learn More
3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-d6, CDN
Artikelnummer. 30316048
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316048
Marke: CDN CDND65550.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-d6
CAS 53389-25-6
Summenformel C5 2H6 H4 O
Menge 0.25 g
Synonym 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5,-d6, 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-d6 (5 CI), 3-Pentanone-d6, 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-D6, 1,1,1,5,5,5-Hexadeuteropentan-3-one
InChI-Formel InChI=1 S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CC(=O)CC([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1,1,1,5,5,5-hexadeuteriopentan-3-one
Molekulargewicht (g/mol) 92.17
Formelmasse 92.1108 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity