missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitrobenzonitrile-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Nitrobenzonitrile-D4 |
| CAS | 1219798-46-5 |
| Summenformel | C7 D4 N2 O2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Benzonitrile-2,3,5,6-d4, 4-nitro- (ACI), 4-Nitrobenzonitrile-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Nitrobenzonitrile-d4, 4-Nitrobenzonitrile-D4, p-Cyanonitrobenzene-d4, 1-Cyano-4-nitrobenzene-2,3,5,6-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H4N2O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C#N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrobenzonitrile |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.1435 |
| Formelmasse | 152.0524 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur