missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-n-octyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phthalic acid, bis-n-octyl ester-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 93952-13-7 |
| Summenformel | C24 2H4 H34 O4 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Di-n-octyl Phthalate-d4, Phthalic acid bis-n-octyl ester-3,4,5,6-D4, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dioctyl ester (9 CI), Phthalic Acid Di-n-octyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18 H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14 D,17 D,18 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCCCC)c1[2 H] |
| IUPAC-Name | dioctyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 394.58 |
| Formelmasse | 394.3021 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?