Learn More
Ethyl-1,1-d2-amine HCl, CDN
Artikelnummer. 30324698
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30324698 0.25 g 0.25 Gramm
30327392 0.5 g 0.50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30324698
Marke: CDN CDND82890.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylamine-1,1-D2 Hydrochloride
CAS 88877-94-5
Summenformel C2 D2 H5 N . Cl H
Menge 0.25 g
Synonym Ethan-1,1-d2-amine, hydrochloride (9 CI), Ethan-1,1-d2-amine hydrochloride, Ethyl-1,1-d2-amine hydrochloride, 1,1-Dideuterioethylamine hydrochloride, Ethylamine-1,1-D2 hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1 H/i2D2;
SMILES Cl.[2 H]C([2 H])(C)N
IUPAC-Name 1,1-dideuterioethanamine;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 83.5569
Formelmasse 83.0471 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity