Learn More
Ethyl 3-Bromopropionate-2,2,3,3-d4, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl-3-bromopropionate-d4 |
| CAS | 14341-55-0 |
| Summenformel | C5 2H4 H5 Br O2 |
| Menge | 0.25 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C(=O)OCC |
| IUPAC-Name | ethyl 3-bromo-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 185.05 |
| Formelmasse | 184.0037 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |