missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl Decanoate-d19, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Decanoic Acid Ethyl Ester-D19 (decanoic-D19) |
| Summenformel | C12 D19 H5 O2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Decanoic-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-d19 acid ethyl ester, Decanoic-d19 acid ethyl ester, Ethyl Decanoate-d19, Ethyl Decanoate-D19, Decanoic Acid Ethyl Ester-D19 (decanoic-D19), Decanoic acid ethyl ester-d19 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OCC |
| IUPAC-Name | ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecadeuteriodecanoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 219.4348 |
| Formelmasse | 219.2969 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur