Learn More
Ethylene-d4 Carbonate, CDN
Artikelnummer. 30319617
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319617
Marke: CDN CDND54890.25G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dioxolan-2-one-d4
CAS 362049-63-6
Summenformel C3 2H4 O3
Menge 0.25 g
InChI-Formel InChI=1 S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1D2,2D2
SMILES [2 H]C1([2 H])OC(=O)OC1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 4,4,5,5-tetradeuterio-1,3-dioxolan-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
Formelmasse 92.0412 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity