Learn More
(±)-Glycidol-1,1,2,3,3-d5, CDN
Artikelnummer. 30312496
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30312496 0.25 g 0.25 Gramm
30311828 0.1 g 0.10 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30312496
Marke: CDN CDND74830.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycidol-d5
CAS 1246819-20-4
Summenformel C3 2H5 H O2
Menge 0.25 g
Synonym Dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methanol
InChI-Formel InChI=1 S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4 H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D
SMILES [2 H]C([2 H])(O)C1([2 H])OC1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methanol
Molekulargewicht (g/mol) 79.11
Formelmasse 79.0682 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity