Learn More
L-Valine-2-d1, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Valine-2-d1 |
| CAS | 77257-03-5 |
| Summenformel | C5 D H10 N O2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | L-Valine-2-d (9 CI, ACI), L-(α-2 H)Valine, (2 S)-2-Amino-3-methylbutanoic-2-d acid, L-Valine-2-D |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4 H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i4D |
| SMILES | [2 H][C@](N)(C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2 S)-2-amino-2-deuterio-3-methylbutanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 118.153 |
| Formelmasse | 118.085 g/mol |
| Mehr anzeigen |