Learn More
N-Methylaniline-2,3,4,5,6-d5, CDN
Artikelnummer. 30312949
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30312949 0.25 g 0.25 Gramm
30311900 0.1 g 0.10 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30312949
Marke: CDN CDND73680.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylaniline-2,3,4,5,6-d5
CAS 619319-96-9
Summenformel C7 D5 H4 N
Menge 0.25 g
Synonym Benzen-d5-amine, N-methyl- (9 CI)
InChI-Formel InChI=1 S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(NC)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N-methylaniline
Molekulargewicht (g/mol) 112.1839
Formelmasse 112.1049 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity