missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Methylpiperazine-3,3,5,5-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methylpiperazine-3,3,5,5-D4 |
| CAS | 343864-02-8 |
| Summenformel | C5 D4 H8 N2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Piperazine-2,2,6,6-d4, 4-methyl- (9 CI, ACI), 4-Methylpiperazine-2,2,6,6-d4 (ACI), N-Methylpiperazine-3,3,5,5-d4, N-Methylpiperazine-d4, 1-Methylpiperazine-d4, 1-Methyl-3,3,5,5-tetradeuteriopiperazine |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3/i2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])CN(C)CC([2 H])([2 H])N1 |
| IUPAC-Name | 3,3,5,5-tetradeuterio-1-methylpiperazine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 104.1868 |
| Formelmasse | 104.1252 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur