Learn More
o-Cresol-d3 (methyl-d3), CDN
Artikelnummer. 30309956
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30309956 0.25 g 0.25 Gramm
30323078 0.5 g 0.50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30309956
Marke: CDN CDND69860.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylphenol-D3 (methyl-D3)
CAS 70837-27-3
Summenformel C7H5D3O
Menge 0.25 g
Synonym Phenol, 2-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 2-(Methyl-d3)phenol (ACI), o-Cresol-d3 (methyl-d3), 2-Methylphenol-D3 (methyl-D3)
InChI-Formel InChI=1 S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8 H,1H3/i1D3
SMILES OC1=CC=CC=C1C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 2-(methyl-d3)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 111.16
Formelmasse 111.08 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity