Learn More
Quinoline-d7, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Quinoline-2,3,4,5,6,7,8-D7 |
| CAS | 34071-94-8 |
| Summenformel | C9 2H7 N |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Quinoline-d7 (8 CI,9 CI), Quinoline-2,3,4,5,6,7,8-D7 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1nc2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterioquinoline |
| Molekulargewicht (g/mol) | 136.2 |
| Formelmasse | 136.1018 g/mol |
| Mehr anzeigen |