Learn More
Tetradecanoic-14,14,14-d3 Acid, CDN
Artikelnummer. 30321211
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321211
Marke: CDN CDND36040.25G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetradecanoic-14,14,14-D3 Acid
CAS 62217-71-4
Summenformel C14 D3 H25 O2
Menge 0.25 g
Synonym Tetradecanoic-14,14,14-d3 acid (9 CI), Myristic-14,14,14-d3 acid (7 CI), 14,14,14-Trideuteriotetradecanoic acid, [14,14,14-2H3]Tetradecanoic acid, Tetradecanoic acid-14,14,14-d3
InChI-Formel InChI=1 S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name 14,14,14-trideuteriotetradecanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 231.3894
Formelmasse 231.2278 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity