Learn More
Tetramethylsilane-d12, CDN
Artikelnummer. 30309281
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30309281
Marke: CDN CDND04850.25G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylsilane-D12
CAS 18145-38-5
Summenformel C4D12Si
Menge 0.25 g
Synonym Tetra(methyl-d3)silane, Tetrakis(trideuteromethyl)silane, Tetramethylsilane-d12
InChI-Formel InChI=1 S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])[Si](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name tetrakis(methyl-d3)silane
Molekulargewicht (g/mol) 100.3
Formelmasse 100.15 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity