Learn More
Sharpsafe™ 0.3 L Sharps Container
Artikelnummer. 17661705
Change view
Click to view available options
Verschlusstyp:
Durchsichtige Öffnung
Klingenöffnung
ohne Austrittsmöglichkeit
Verschlussfarbe:
Gelb
Orange
Schwarz
Violett
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Verschlusstyp Verschlussfarbe unitSize
17661705 ohne Austrittsmöglichkeit Gelb 100 Stück
17651705 ohne Austrittsmöglichkeit Violett 100 Stück
17671705 Durchsichtige Öffnung Gelb 100 Stück
17681705 Klingenöffnung Orange 100 Stück
17691705 ohne Austrittsmöglichkeit Schwarz 100 Stück
5 options
Artikelnummer. 17661705
Marke: Sharpsafe™ 51751430
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
  • Through championing change and pioneering product innovation, we are proud to have introduced the world's first sustainable single-use sharps container into the market.
  • Designed specifically for the disposal of insulin syringes, the 0.3 Liter can be easily stored in a bag or pocket and is ideal for both personal and clinical use.
  • A non-return petal aperture ensures that once disposed of, sharps cannot be removed.
  • Our 0.3 Liter Sharpsafe™ containers are specifically designed to enable the safe disposal of clinical sharps and minimise the risk of associated injuries. The design of our products demonstrates our purposely designed features to ensure the safety of our users. The temporary and final closure feature provides reassurance when the container is in use and that no further waste can be added once the final closure is activated preventing any potential spillages and overfilling.
  • The containers are designed with a strong rigid body and made from robust, high-quality recycled material that prevents sharps penetration through the wall of the container.
  • Features and benefits
  • Made from low carbon footprint recycled material
  • Flip top lid for temporary and final closure feature
  • In-mold label - offers permanent audit trail which cannot be removed.
  • Class-leading leak resistance
  • Complies with the standards listed below
  • ISO23907-1:2019
  • UN3291
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0.3 L
Zertifizierung/Konformität UK Regulations, UN3291, ISO23907-1:2019
Verschlusstyp ohne Austrittsmöglichkeit
Verschlussfarbe Gelb
Farbe Gray
Abmessungen (L x B x H) 443 x 503 x 268 mm
Menge 100/Cs.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Safe Disposal of Used Sharps
Produkttyp Behälter für scharfe Gegenstände