missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sharpsafe™ 0.3 L Sharps Container

Artikelnummer. 17671705
Click to view available options
Verschlusstyp:
Durchsichtige Öffnung
Klingenöffnung
ohne Austrittsmöglichkeit
Verschlussfarbe:
Gelb
Orange
Schwarz
Violett
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17671705

Marke: Sharpsafe™ 51752430

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.

  • Through championing change and pioneering product innovation, we are proud to have introduced the world's first sustainable single-use sharps container into the market.
  • Designed specifically for the disposal of insulin syringes, the 0.3 Liter can be easily stored in a bag or pocket and is ideal for both personal and clinical use.
  • A non-return petal aperture ensures that once disposed of, sharps cannot be removed.
  • Our 0.3 Liter Sharpsafe™ containers are specifically designed to enable the safe disposal of clinical sharps and minimise the risk of associated injuries. The design of our products demonstrates our purposely designed features to ensure the safety of our users. The temporary and final closure feature provides reassurance when the container is in use and that no further waste can be added once the final closure is activated preventing any potential spillages and overfilling.
  • The containers are designed with a strong rigid body and made from robust, high-quality recycled material that prevents sharps penetration through the wall of the container.
  • Features and benefits
  • Made from low carbon footprint recycled material
  • Flip top lid for temporary and final closure feature
  • In-mold label - offers permanent audit trail which cannot be removed.
  • Class-leading leak resistance
  • Complies with the standards listed below
  • ISO23907-1:2019
  • UN3291

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 0.3 L
Zertifizierung/Konformität UK Regulations, UN3291, ISO23907-1:2019
Verschlusstyp Durchsichtige Öffnung
Verschlussfarbe Gelb
Farbe Gray
Abmessungen (L x B x H) 443 x 503 x 268 mm
Menge 100/Cs.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Safe Disposal of Used Sharps
Produkttyp Behälter für scharfe Gegenstände
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt