Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 0.36 mm PEEKsil™ Schläuche
Artikelnummer. 15298783
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
50 m
100 m
150 m
250 m
500 m
Innendurchmesser (metrisch):
0.025 mm
0.05 mm
Packungsgröße:
2 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
15298783 100 m 0.025 mm 2 Stück
15288783 50 m 0.025 mm 2 Stück
15208793 150 m 0.025 mm 2 Stück
15218793 250 m 0.025 mm 2 Stück
15228793 500 m 0.025 mm 2 Stück
15238793 50 m 0.05 mm 2 Stück
15248793 100 m 0.05 mm 2 Stück
15258793 150 m 0.05 mm 2 Stück
15268793 250 m 0.05 mm 2 Stück
15278793 500 m 0.05 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15298783 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 0624372
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein mechanisch robuster, polymerummantelter Quarzglasschlauch für HPLC-Systeme
  • Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
  • PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
  • Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
  • Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
    Spezifikation
    Typ Schläuche
    Enthält 2/Packung
    Innendurchmesser (metrisch) 0.025 mm
    Gesamtlänge (metrisch) 100 m