Learn More
Sharpsafe™ 0.45 L Sharps Container
Click to view available options
Verschlusstyp:
Durchsichtige Öffnung
Stiftöffnung
ohne Austrittsmöglichkeit
Verschlussfarbe:
Gelb
Schwarz
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Der weltweit erste nachhaltige Einweg-Behälter für scharfe Abfälle auf dem Markt.
- Der 0,45 l-Behälter ist für den Einsatz in der Gemeinde konzipiert und mit einer Reihe von verschiedenen Öffnungen erhältlich. Diese Öffnungen und ihre verbundenen Merkmale wurden entwickelt, um die Sammlung und Entsorgung einer Vielzahl scharfer, spitzer Gegenständen im ehrenamtlichen Bereich zu gewährleisten.
- Der 0,45 l-Behälter kann einfach in einer Tasche oder Hosentasche aufbewahrt werden. Er eignet sich sowohl für den persönlichen als auch für den klinischen Gebrauch. Die 0,45-Liter-Behälter von Sharpsafe™ wurden speziell für die sichere Entsorgung von klinischem, spitzem/scharfem Abfall und die Minimierung des Risikos von Verletzungen entwickelt. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
- Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Recyclingmaterial gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
- Merkmale und Vorteile
- Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
- Klappdeckel für temporäre und endgültige Verschlussfunktion
- Das eingeprägte Etikett ermöglicht einen permanenten Audit Trail, da es nicht entfernt werden kann.
- Erstklassige Auslaufsicherheit
- Entspricht den folgend aufgeführten Standards
- ISO23907-1:2019
- UN3291.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 0,45 l |
| Zertifizierung/Konformität | UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291 |
| Verschlusstyp | Durchsichtige Öffnung |
| Verschlussfarbe | Gelb |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (L x B x H) | 445 x 505 x 346 mm |
| Menge | 100/Karton |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall |
| Produkttyp | Behälter für scharfe Gegenstände |