Learn More
0,5–2 Gew.-% Ruß im Dieselmotoröl, VHG™
Beschreibung
0,5–2 Gew.-% Ruß im Dieselmotoröl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nominal Soot Content Range |
| Verfahren | FTIR/IR |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Nominal Soot Content Range |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| IUPAC-Name | Nominaler Rußgehaltsbereich |
| Solvent or Matrix | 15W40 Motoröl |
| Menge | 50 mL |