Learn More
Hamilton™ 0,5 μL 7000 Serie Microliter Spritze
Artikelnummer. 17874322
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
25 G
26s G
32 G
Art der Kanülenspitze:
Konus
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze unitSize
17874322 25 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
17894372 25 G Stumpf 1 Stück
17864202 26s G Konus 1 Stück
17864322 32 G Stumpf 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17874322 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. CAL86259
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Spritzen der Serie 7000 sind modifiziert Microliter Spritzen mit Kolben-in-Nadel-Design.
  • Die einzige erhältliche Spritze ohne Totvolumen.
  • Der feine Wolfram-Kolbendraht reicht bis zur Nadelspitze und gewährleistet so die vollständige Entleerung des Lösungsmittels bei einer Dosierung von bis zu 0,05 ml.μL.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Wolfram (Zylinder)
Kanülen-Gauge 25 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.0041 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0041 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.104 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.020 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,308 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.104 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.82 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.515 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.75 Zoll
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 7000.5 KH
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 0,5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 69.9 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Rändelansatz