Learn More
Hamilton™ 0,5 μL 7000 Serie Microliter Spritze
Artikelnummer. 17894372
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
25 G
26s G
32 G
Art der Kanülenspitze:
Konus
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Packungsgröße
17894372 25 G Stumpf 1 Stück
17874322 25 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
17864202 26s G Konus 1 Stück
17864322 32 G Stumpf 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17894372 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. CAL86250
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Spritzen der Serie 7000 sind modifiziert Microliter Spritzen mit Kolben-in-Nadel-Design.
  • Die einzige erhältliche Spritze ohne Totvolumen.
  • Der feine Wolfram-Kolbendraht reicht bis zur Nadelspitze und gewährleistet so die vollständige Entleerung des Lösungsmittels bei einer Dosierung von bis zu 0,05 ml.μL.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas
Kanülen-Gauge 25 G
Innendurchmesser (metrisch) 0.104 mm
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Modell 7000.5 KH
Menge 1
Volumen (metrisch) 0,5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 69.9 mm
Art der Kanülenspitze Stumpf
Anschlusstyp Rändelansatz