Learn More
Hamilton™ 0.5 μL 7000 Series Microliter Syringe
Artikelnummer. p-200000263
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
25 G
26s G
32 G
Art der Kanülenspitze:
Konus
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17874322
Marke: Hamilton™ CAL86259
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The 7000 series syringes are modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
  • The only zero-dead volume syringe available.
  • The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing up to 0.05 μL.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Tungsten (Barrel)
Kanülen-Gauge 25 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.0041 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0041 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.104 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.020 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,308 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.104 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.82 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.515 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.75 Zoll
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 7000.5 KH
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 0,5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 69.9 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Rändelansatz