Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, 0.5 mL, flat cap, assorted colors
Artikelnummer. 10681894
Click to view available options
Menge:
1000 tubes
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10681894
Marke: Thermo Scientific™ AB0533
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Minimieren Sie den Probenverlust mit den Schnappverschluss-Kappen auf diesen 0,5 ml-Einzelröhrchen für PCR-Anwendungen.
0,5 ml-Einzelröhrchen mit Schnappverschluss-Kappe in gewölbter oder flacher Ausführung. Diese Röhrchen sind mit 0,5 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel und können in PCR-Anwendungen und zur Probenaufbewahrung verwendet werden.
Überblick
  • Geeignet für Thermocycler-Blöcke mit 0,5 ml
  • 0,6 ml maximale Röhrchenkapazität bei geschlossener Kappe
  • Integrierte ‘Schnappverschluss’-Kappe
  • Verfügbar mit flachen oder gewölbten Kappen
Anwendungen
  • PCR
  • Probenlagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Farbe Divers
Beschreibung Flache, mattierte Verschlusskappen
Arbeitsvolumen (metrisch) 38 ml
Volumen (metrisch) 0,6 mL
Menge 1000 tubes
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Material Polypropylen
Verschlusstyp Flache Kappen
Format 1.000 Röhrchen
Produkttyp Röhrchen