Learn More
Thermo Scientific™ Einzelröhrchen, 0.5 ml
Beschreibung
0,5 ml-Einzelröhrchen mit Schnappverschluss-Kappe in gewölbter oder flacher Ausführung. Diese Röhrchen sind mit 0,5 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel und können in PCR-Anwendungen und zur Probenaufbewahrung verwendet werden.
Besonderheiten
- Geeignet für 0.5 ml-Thermocycler-Blocks
- 0.6 ml maximale Röhrchenkapazität, wenn verschlossen
- Integrierte „Schnappverschluss“-Kappe
- Lieferbar mit flachen oder kuppelförmigen Kappen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase. |
| Farbe | Gelb |
| Volumen (metrisch) | 0.5 mL |
| Menge | 1000 |
| Material | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Flache Kappe |
| Produkttyp | Röhrchen |