Learn More
Thermo Scientific™ Einzelröhrchen, 0.5 ml
Artikelnummer. 10293463
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Klar
Rot
Violett
Verschlusstyp:
Flache Kappe
Gewölbte Kappe
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10293463
Marke: Thermo Scientific™ AB0350/G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dank der Schnappdeckel auf diesen 0.5 ml-Einzelröhrchen für PCR-Anwendungen kommt es nur zu minimalen Probenverlusten.
0,5 ml-Einzelröhrchen mit Schnappverschluss-Kappe in gewölbter oder flacher Ausführung. Diese Röhrchen sind mit 0,5 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel und können in PCR-Anwendungen und zur Probenaufbewahrung verwendet werden.
Besonderheiten
  • Geeignet für 0.5 ml-Thermocycler-Blocks
  • 0.6 ml maximale Röhrchenkapazität, wenn verschlossen
  • Integrierte „Schnappverschluss“-Kappe
  • Lieferbar mit flachen oder kuppelförmigen Kappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Farbe Grün
Volumen (metrisch) 0.5 mL
Menge 1000
Material Polypropylen
Verschlusstyp Flache Kappe
Produkttyp Röhrchen