missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1-Cyclopropane-2,2,3,3-d4-dicarboxylic Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid-D4 |
| CAS | 136503-99-6 |
| Summenformel | C5 D4 H2 O4 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | 1,1-Cyclopropane-2,2,3,3-d4-dicarboxylic acid (9 CI, ACI), 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid-D4, Cyclopropan-1,1-dicarboxylic acid-2,2,3,3-d4, Ethylene-d4-malonic acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H6O4/c6-3(7)5(1-2-5)4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C1(C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropane-1,1-dicarboxylic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 134.1234 |
| Formelmasse | 134.0517 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur