Learn More
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene-d2, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene-d2 |
| CAS | 2199-73-7 |
| Summenformel | C6 2H2 Cl4 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2-d2, 3,4,5,6-tetrachloro- (9 CI), Benzene-o-d2, 3,4,5,6-tetrachloro- (8 CI), Benzene-o-d2, tetrachloro- (7 CI), 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene D2 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H2Cl4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2 H/i1D,2 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4-tetrachloro-5,6-dideuteriobenzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 217.9 |
| Formelmasse | 215.9036 g/mol |
| Mehr anzeigen |