Learn More
1,2,4-Triazole-d3, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,4-Triazole-d3 |
| CAS | 43088-92-2 |
| Summenformel | C2 D3 N3 |
| Menge | 0.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2 H,(H,3,4,5)/i1D,2 D/hD |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])n([2 H])n1 |
| IUPAC-Name | 1,3,5-trideuterio-1,2,4-triazole |
| Molekulargewicht (g/mol) | 72.084 |
| Formelmasse | 72.052 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |