Learn More
(±)-1,2-Propylene-3,3,3-d3 Oxide, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propylene Oxide-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 2245-32-1 |
| Summenformel | C3 D3 H3 O |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Oxirane, methyl-d3- (9 CI), Propane-1,1,1-d3, 2,3-epoxy- (7 CI, 8 CI), 1,2-Propylene-3,3,3-d3 oxide, 2-(Methyl-d3)oxirane, Propylene Oxide-D3 (methyl-D3) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1CO1 |
| IUPAC-Name | 2-(trideuteriomethyl)oxirane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 61.0976 |
| Formelmasse | 61.0607 g/mol |
| Mehr anzeigen |