Learn More
1-Bromo-2,5-difluorobenzene-d3, CDN
Artikelnummer. 30324471
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30324471 0.5 g 0.50 Gramm
30316826 0.25 g -
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30324471
Marke: CDN CDND64730.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2,5-difluorobenzene-D3
CAS 1219795-54-6
Summenformel C6 D3 Br F2
Menge 0.5 g
Synonym Benzene-1,2,4-d3, 5-bromo-3,6-difluoro- (ACI), 5-Bromo-3,6-difluorobenzene-1,2,4-d3, 2-Bromo-1,4-difluorobenzene-d3, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene-d3, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene-D3
InChI-Formel InChI=1 S/C6H3BrF2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3 H/i1D,2 D,3 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(F)c(Br)c([2 H])c1F
IUPAC-Name 1-bromo-2,4,5-trideuterio-3,6-difluorobenzene
Molekulargewicht (g/mol) 196.0073
Formelmasse 194.9574 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity