Learn More
1-Bromoheptane-5,5,6,6,7,7,7-d7, CDN
Artikelnummer. 30310156
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30310156
Marke: CDN CDND67810.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromoheptane-5,5,6,6,7,7,7-D7
CAS 1219802-55-7
Summenformel C7 D7 H8 Br
Menge 0.5 g
Synonym 7-Bromoheptane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 1-Bromoheptane-5,5,6,6,7,7,7-d7, 1-Bromoheptane-5,5,6,6,7,7,7-D7
InChI-Formel InChI=1 S/C7H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCBr
IUPAC-Name 7-bromo-1,1,1,2,2,3,3-heptadeuterioheptane
Molekulargewicht (g/mol) 186.1411
Formelmasse 185.0797 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity