missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Methylimidazole-d6, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methylimidazole-d6 |
| CAS | 285978-27-0 |
| Summenformel | C4 D6 N2 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | 1 H-Imidazole-2,4,5-d3, 1-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 1-(Methyl-d3)-1 H-imidazole-2,4,5-d3 (ACI), 1-(Methyl-d3)-1 H-imidazole-2,4,5-d3, N-Methylimidazole-d6, 1-Methyl-1 H-imidazole-D6, 1-Methylimidazole-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])n(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2,4,5-trideuterio-1-(trideuteriomethyl)imidazole |
| Molekulargewicht (g/mol) | 88.1408 |
| Formelmasse | 88.0908 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur