Learn More
2,3-Dichlorophenol-OD, CDN
Artikelnummer. 30319338
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30319338 0.5 g 0.50 Gramm
30320519 0.25 g -
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319338
Marke: CDN CDND79190.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorophenol-OD
CAS 59457-02-2
Summenformel C6 D H3 Cl2 O
Menge 0.5 g
Synonym Phenol-d, 2,3-dichloro- (9 CI), 2,3-Dichlorophenol-OD, 2,3-Dichlorophenol-d
InChI-Formel InChI=1 S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9 H/i/hD
SMILES [2 H]Oc1cccc(Cl)c1Cl
IUPAC-Name 1,2-dichloro-3-deuteriooxybenzene
Molekulargewicht (g/mol) 164.0075
Formelmasse 162.9702 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.