Learn More
2,3-Dimethylpyridine-d9, CDN
Artikelnummer. 30321843
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30321843 0.5 g 0.50 Gramm
30320270 1 g 1 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321843
Marke: CDN CDND50780.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylpyridine-D9
CAS 350818-65-4
Summenformel C7 D9 N
Menge 0.5 g
Synonym Pyridine-2,3,4-d3, 5,6-di(methyl-d3)- (9 CI), 5,6-Di(methyl-d3)pyridine-2,3,4-d3, 2,3-Dimethylpyridine-d9, 2,3-Dimethylpyridine-D9, 2,3-Lutidine-d9
InChI-Formel InChI=1 S/C7H9N/c1-6-4-3-5-8-7(6)2/h3-5 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1nc(c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 2,3,4-trideuterio-5,6-bis(trideuteriomethyl)pyridine
Molekulargewicht (g/mol) 116.2085
Formelmasse 116.13 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity