Learn More
2,6,10,14-Tetramethylpentadecane-d40, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pristane-D40 |
| CAS | 16416-35-6 |
| Summenformel | C19 D40 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Pentadecane-1,1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,12,12,13,13,14,15,15,15-d28, 2,6,10,14-tetra(methyl-d3)- (8 CI, 9 CI), 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane-d40, Pristane-D40, Norphytane-d40 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C19H40/c1-16(2)10-7-12-18(5)14-9-15-19(6)13-8-11-17(3)4/h16-19 H,7-15H2,1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16 D,17 D,18 D,19 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,12,12,13,13,14,15,15,15-octacosadeuterio-2,6,10,14-tetrakis(trideuteriomethyl)pentadecane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 308.7674 |
| Formelmasse | 308.5641 g/mol |
| Mehr anzeigen |