missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methylbutyl Acetate-d3, CDN

Artikelnummer. 30314985
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30314985

Marke: CDN CDND72310.5G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methylbutyl Acetate-d3
CAS 1219804-75-7
Summenformel C7 D3 H11 O2
Menge 0.5 g
Synonym 3-Methylbutyl Acetate-d3, Acetic-d3 Acid 3-Methylbutyl Ester, Acetic Acid 3-Methylbutyl Ester-D3 (acetyl-D3)
InChI-Formel InChI=1 S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3/i3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OCCC(C)C
IUPAC-Name 3-methylbutyl 2,2,2-trideuterioacetate
Molekulargewicht (g/mol) 133.2034
Formelmasse 133.1182 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt