Learn More
4-Bromobenzyl-2,3,5,6-d4 Bromide, CDN
Artikelnummer. 30312601
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30312601 0.5 g 0.50 Gramm
30324140 0.25 g 0.25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30312601
Marke: CDN CDND75400.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzyl Bromide-2,3,5,6-D4
CAS 2708280-84-4
Summenformel C7 D4 H2 Br2
Menge 0.5 g
Synonym 3-Bromo-6-bromomethylbenzene-1,2,4,5-d4, 4-Bromobenzyl-d4 Bromide, 4-Bromobenzyl-2,3,5,6-d4 Bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene, 1-Bromomethyl-4-bromobenzene-2,3,5,6-d4, 4-Bromobenzyl Bromide-2,3,5,6-D4
InChI-Formel InChI=1 S/C7H6Br2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(CBr)c([2 H])c([2 H])c1Br
IUPAC-Name 1-bromo-4-(bromomethyl)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene
Molekulargewicht (g/mol) 253.9552
Formelmasse 251.9087 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity